Stampa…
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 49.5 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Peso molecolare: 293,01 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C/740mmHg
Densità: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074904
CAS Number: 327-75-3