Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 467 EUR
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₆
Peso molecolare: 262,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083537
CAS Number: 195136-46-0
UN: 1760
ADR: 8,III