3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₉H₅BrF₆ Peso molecolare: 307.03 g/mol Punto di ebollizione: 136…140 °C/14mmHg Punto di fusione: 18 °C Densità: 1.675 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009905 CAS Number: 32247-96-4 EINECS: 250-971-1 UN: 2920 ADR: 8+3 II |