2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₅BrF₆ Punto di ebollizione: 112 °C/0,2mmHg Densità: 1,637 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010306 CAS Number: 140690-56-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |