Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 198 EUR
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₇F₆N
Punto di ebollizione: 82…84 °C/15mmHg
Punto di fusione: 50…55 °C
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009909
CAS Number: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,II