Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 75.4 EUR
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₆F₆O
Punto di ebollizione: 100 °C/14mmHg
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009907
CAS Number: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9