Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 91.6 EUR
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₃ClF₆O
Peso molecolare: 276,57 g/mol
Punto di ebollizione: 65…67 °C/12mmHg
Densità: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000387
CAS Number: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II