Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3103D-1G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₃ClF₆O
Punto di ebollizione: 179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061227
CAS Number: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8,III