Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 51 EUR
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₅H₈F₆O
Peso molecolare: 318,22 g/mol
Punto di ebollizione: 111…112 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015510
CAS Number: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5