3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₈F₆O Punto di fusione: 93…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013561 CAS Number: 21084-22-0 |