Stampa…
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₅H₈F₆O
Peso molecolare: 318.22 g/mol
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000390
CAS Number: 1868-00-4