Stampa…
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 287 EUR
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Formula: C₉H₈BrF₃O
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059521
CAS Number: 914635-58-8