Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC3097-1G PC3097-5G PC3097-25G
APOSPC3097-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3097-1G APOSPC3097-5G APOSPC3097-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,01 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095342
CAS Number: 320-49-0