Stampa…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3096-1G PC3096-250MG PC3096-5G
APOSPC3096-1GEA 166 EUR
APOSPC3096-1G APOSPC3096-250MG APOSPC3096-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₆N
Peso molecolare: 239,1172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061226
CAS Number: 25753-25-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III