Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3095-1G PC3095-5G PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA 49.5 EUR
APOSPC3095-1G APOSPC3095-5G APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₆N
Peso molecolare: 239,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061225
CAS Number: 177952-38-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III