Stampa…
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,58 g/mol
Punto di ebollizione: 91 °C/50mmHg
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190112
CAS Number: 74483-46-8