Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 401 EUR
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formula: C₉H₆F₆N₂O
Peso molecolare: 272,15 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051848
CAS Number: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1