3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3090-100G
PC3090-10G
PC3090-5G
PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA
87
EUR
APOSPC3090-100G
APOSPC3090-10G
APOSPC3090-5G
APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Punto di fusione: 140…144 °C Densità: 1,42 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000388 CAS Number: 725-89-3 EINECS: 211-970-1 |