Stampa…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 EUR
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₄F₆O₂
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000376
CAS Number: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1