Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 35 EUR
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₄F₆O₂
Peso molecolare: 258,12 g/mol
Punto di ebollizione: 248,5 °C
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013249
CAS Number: 42580-42-7