Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 133 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₄F₆O₂
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042496
CAS Number: 32890-87-2