Stampa…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Peso molecolare: 320,24 g/mol
Punto di fusione: 180…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190155
CAS Number: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III