Stampa…
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3086E-1G PC3086E-5G
APOSPC3086E-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3086E-1G APOSPC3086E-5G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O
Peso molecolare: 320,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045091
CAS Number: 203915-48-4