Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014725
CAS Number: 39234-86-1
UN: 3261
ADR: 8,II