2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃BrFN Punto di ebollizione: 162…164 °C Punto di fusione: 30…34 °C Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095258 CAS Number: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |