Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene
Formula: C₈H₄F₆
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000402
CAS Number: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN: 1993
ADR: 3,II