Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 16.1 EUR
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236291
CAS Number: 237069-83-9