2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3077-5G
PC3077-10G
PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA
241
EUR
APOSPC3077-5G
APOSPC3077-10G
APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ Peso molecolare: 219,9500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03428511 CAS Number: 312936-89-3 |