Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 93.1 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Formula: C₈H₄F₆
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000392
CAS Number: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III