Stampa…
5-Fluoro-m-cresol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-3-hydroxy-5-methylbenzene, 3-Fluoro-5-methylphenol
PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 49.5 EUR
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluoro-m-cresol 97%
5-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115885
CAS Number: 216976-31-7
UN: 3265
ADR: 8,III