Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
Formula: C₉H₆F₆N₂O
Peso molecolare: 272,15 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068188
CAS Number: 72111-09-2