3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3065-25G
PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA
89.9
EUR
APOSPC3065-25G
APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₅F₆NO Punto di fusione: 161…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015511 CAS Number: 22227-26-5 EINECS: 244-849-7 |