2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3064W-5G
PC3064W-10G
PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA
120
EUR
APOSPC3064W-5G
APOSPC3064W-10G
APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₅F₆NO Peso molecolare: 257,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083536 CAS Number: 53130-45-3 |