Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3063-25G PC3063-100G PC3063-500G
APOSPC3063-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3063-25G APOSPC3063-100G APOSPC3063-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C
Densità: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010206
CAS Number: 401-95-6