Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Punto di ebollizione: 172 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083535
CAS Number: 59664-42-5