Stampa…
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₂F₉N
Punto di fusione: 145…146 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671483
CAS Number: 969-25-5