α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₆N Punto di ebollizione: 85 °C/15mmHg Densità: 1,473 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000394 CAS Number: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 |