Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,1300 g/mol
Punto di ebollizione: 95…115 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 72…74 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407465
CAS Number: 6526-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III