Stampa…
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-1G PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-1GEA 16.1 EUR
APOSPC3057-1G APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grado tecnico
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142839
CAS Number: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III