Stampa…
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 17.6 EUR
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₆F₆O
Punto di ebollizione: 85 °C/8mmHg
Densità: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009910
CAS Number: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7