Stampa…
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 30.6 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₆F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042495
CAS Number: 237069-82-8