Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 561 EUR
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formula: C₄H₄F₆O
Peso molecolare: 182,07 g/mol
Punto di ebollizione: 62…63 °C
Densità: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010604
CAS Number: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3,II