2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3053N-100G
PC3053N-25G
PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA
46.4
EUR
APOSPC3053N-100G
APOSPC3053N-25G
APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula:
C₁₁H₈F₆O₄ Punto di fusione: 123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221424 CAS Number: 35480-52-5 EINECS: 609-132-9 |