Stampa…
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formula: C₁₀H₇ClF₆O₄S
Peso molecolare: 372,67 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052841
CAS Number: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III