Stampa…
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 58.2 EUR
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₈F₆O₂
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042272
CAS Number: 66300-61-6