Stampa…
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone, 2,6-Difluorophenacyl bromide
PC3052-1G PC3052-25G PC3052-5G
APOSPC3052-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3052-1G APOSPC3052-25G APOSPC3052-5G
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Peso molecolare: 235,0255 g/mol
Punto di ebollizione: 88…97 °C/2mmHg
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038255
CAS Number: 56159-89-8
UN: 1760
ADR: 8,III