6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-5-fluoropicolinic acid
PC305018-1G
PC305018-5G
APOSPC305018-1GEA
72.7
EUR
APOSPC305018-1G
APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ Peso molecolare: 220 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13185797 CAS Number: 1052714-46-1 |