Stampa…
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 401 EUR
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027049
CAS Number: 802325-29-7