Stampa…
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA 384 EUR
APOSPC305004-1G APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 177,551 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13248564
CAS Number: 848192-96-1