Stampa…
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC305000-100G PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA 185 EUR
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313310
CAS Number: 106266-04-0